Tisk…
8-Bromoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 1870 CZK
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoline 98%
8-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod varu: 112…113 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191859
CAS číslo: 16567-18-3