Tisk…
Pyridazine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridazinecarboxylic acid
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 1540 CZK
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Bod tání: 244 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011576
CAS číslo: 50681-25-9