Tisk…
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7882-1G OR7882-5G OR7882-250MG
APOSOR7882-1GEA 6450 CZK
APOSOR7882-1G APOSOR7882-5G APOSOR7882-250MG
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
Vzorec: C₉H₈N₄O₃
Bod tání: >155 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426086
CAS číslo: 849925-05-9