4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7881-1G
OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA
5960
CZK
APOSOR7881-1G
APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₃N₃O₂ Bod tání: 103…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319482 CAS číslo: 387350-86-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |