Tisk…
4,5-Dichloroimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-100GEA 12400 CZK
APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichloroimidazole
4,5-Dichloroimidazole
Vzorec: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005195
CAS číslo: 15965-30-7