Tisk…
N-Benzylanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7874-25G OR7874-50G
APOSOR7874-25GEA 4400 CZK
APOSOR7874-25G APOSOR7874-50G
N-Benzylanthranilic acid
N-Benzylanthranilic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020247
CAS číslo: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1