Tisk…
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Oxo-4-(5-oxohomopiperazin-1-yl)butanoic acid
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 6950 CZK
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₄
MW: 214,22 g/mol
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319265
CAS číslo: 397244-77-8