Tisk…
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 6220 CZK
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567795
CAS číslo: 386715-43-1