Tisk…
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7869-10G OR7869-1G OR7869-5G
APOSOR7869-10GEA 29960 CZK
APOSOR7869-10G APOSOR7869-1G APOSOR7869-5G
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203184
CAS číslo: 178617-49-7