Tisk…
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-oxo-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 5590 CZK
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,24 g/mol
Bod tání: 255…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567810
CAS číslo: 386715-42-0