3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylsulphonylphenylacetic Acid
OR7865-1G
OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA
8370
CZK
APOSOR7865-1G
APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₄S MW: 214.24 g/mol Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426066 CAS číslo: 1877-64-1 |