Tisk…
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
OR7864-100G OR7864-25G OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA 5390 CZK
APOSOR7864-100G APOSOR7864-25G APOSOR7864-500G
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068230
CAS číslo: 42753-71-9