Tisk…
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
OR7863-1G OR7863-25G OR7863-5G
APOSOR7863-1GEA 5960 CZK
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G APOSOR7863-5G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₅S
MW: 297,33 g/mol
Bod tání: 225…228 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319206
CAS číslo: 396105-96-7