Tisk…
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 5260 CZK
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232890
CAS číslo: 395090-68-3