Tisk…
1,3,5-Triphenylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-250GEA 3540 CZK
APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Triphenylbenzene
1,3,5-Triphenylbenzene
Vzorec: C₂₄H₁₈
Bod varu: 460 °C
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003060
CAS číslo: 612-71-5
EINECS: 210-318-3