Tisk…
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 4570 CZK
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426073
CAS číslo: 89694-24-6