4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7841-1G
OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA
8370
CZK
APOSOR7841-1G
APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₅N₃O₃ MW: 285,31 g/mol Bod tání: 221…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203194 CAS číslo: 392233-82-8 |