Tisk…
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 2730 CZK
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄BrN₃
MW: 256,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368225
CAS číslo: 364794-58-1