Tisk…
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acrylic acid
OR7839-1G
APOSOR7839-1GEA 1660 CZK
APOSOR7839-1G
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002828
CAS číslo: 203505-84-4