Tisk…
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 8100 CZK
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₄S
Bod tání: 251…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037952
CAS číslo: 849035-82-1