Tisk…
Cyclopentylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 622 CZK
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Vzorec: C₅H₁₁BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074541
CAS číslo: 63076-51-7