Tisk…
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 1080 CZK
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,2400 g/mol
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03490508
CAS číslo: 124072-61-3