Tisk…
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: mono-(tert-Butyl) terephthalate
OR7829-5G
APOSOR7829-5GEA 2780 CZK
APOSOR7829-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Bod tání: 209…212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037901
CAS číslo: 20576-82-3