Tisk…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7826-1G
APOSOR7826-1GEA 4800 CZK
APOSOR7826-1G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426070
CAS číslo: 799283-92-4