Tisk…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 3230 CZK
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Vzorec: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MW: 286,14 g/mol
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426071
CAS číslo: 799283-93-5