8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7824-1G
OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA
15510
CZK
APOSOR7824-1G
APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₅BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037919 CAS číslo: 197507-55-4 |