Tisk…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 6680 CZK
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₆S₂
Bod tání: 283…285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037979
CAS číslo: 90536-91-7