Tisk…
5-Bromo-3-methylindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 3410 CZK
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Vzorec: C₉H₈BrN
Bod tání: 76…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038746
CAS číslo: 10075-48-6