1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7819-100G
OR7819-25G
OR7819-5G
APOSOR7819-100GEA
25130
CZK
APOSOR7819-100G
APOSOR7819-25G
APOSOR7819-5G
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₀Cl₃N₅ Bod tání: 211…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053018 CAS číslo: 4767-32-2 |