Tisk…
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 15180 CZK
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037898
CAS číslo: 58706-66-4