Tisk…
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 4070 CZK
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₂O₅
Bod tání: 81…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00800637
CAS číslo: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III