Tisk…
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 4470 CZK
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695471
CAS číslo: 65347-55-9