Tisk…
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
OR7811-250MG
APOSOR7811-250MGEA 3310 CZK
APOSOR7811-250MG
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Vzorec: C₁₇H₁₂N₄
MW: 272,31 g/mol
Bod tání: 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00800758
CAS číslo: 396129-53-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III