Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7810-5G OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA 0 CZK
APOSOR7810-5G APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973351
CAS číslo: 14001-66-2