4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7809-1G
OR7809-5G
APOSOR7809-1GEA
7670
CZK
APOSOR7809-1G
APOSOR7809-5G
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₄O Bod tání: 78…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426075 CAS číslo: 276237-03-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...