5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7804-1G
OR7804-5G
OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA
8100
CZK
APOSOR7804-1G
APOSOR7804-5G
APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O₂S Bod tání: 128…129 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04037964 CAS číslo: 849035-90-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...