5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
|
OR7802-1G
OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA
10350
CZK
APOSOR7802-1G
APOSOR7802-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₇BrN₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781219 CAS číslo: 59549-52-9 |