Tisk…
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 1780 CZK
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03648601
CAS číslo: 187669-60-9