Tisk…
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 6520 CZK
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Bod tání: 178…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037967
CAS číslo: 849035-94-5