Tisk…
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 5590 CZK
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Bod tání: 172…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407994
CAS číslo: 610275-77-9