Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 1780 CZK
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₈N₂O₄S
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00718367
CAS číslo: 21731-56-6