Tisk…
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 1330 CZK
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Vzorec: C₁₀H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205436
CAS číslo: 2942-03-2