Tisk…
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isopropoxybenzylamine
OR7786-1G OR7786-5G OR7786-25G
APOSOR7786-1GEA 6680 CZK
APOSOR7786-1G APOSOR7786-5G APOSOR7786-25G
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Bod varu: 70 °C/0,05mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037891
CAS číslo: 400771-44-0