Tisk…
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 3940 CZK
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O
Bod varu: 62…64 °C/0,02mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01826433
CAS číslo: 416887-38-2