Tisk…
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminoindoline hydrochloride
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 5560 CZK
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170,64 g/mol
Bod tání: 185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037889
CAS číslo: 92259-86-4