Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7779-1G OR7779-5G OR7779-25G
APOSOR7779-1GEA 6390 CZK
APOSOR7779-1G APOSOR7779-5G APOSOR7779-25G
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Bod varu: 60…65 °C/0,02mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941300
CAS číslo: 10557-21-8