Tisk…
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7776-1G OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA 5790 CZK
APOSOR7776-1G APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅ClN₂O
Bod tání: 188…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039172
CAS číslo: 849020-90-2