Tisk…
4-Bromophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromobenzeneboronic acid, (4-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-bromophenyl)borane, (4-Bromophenyl)metaboric acid
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 870 CZK
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
4-Bromophenylboronic acid
4-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83
Bod tání: 282…288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002104
CAS číslo: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9