Tisk…
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Aminomethyl)acetanilide hydrochloride
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 3580 CZK
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂O
Bod tání: 230…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039171
CAS číslo: 238428-27-8