Tisk…
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 910 CZK
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137843
CAS číslo: 19798-81-3